Documents
259810
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H15N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
232-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1ccc(cc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15N3/c1-4-10-16(11-5-1)19-22-20(17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Hole blocking capability of 2,4,6-triphenyl-1,3,5-triazine as a non-transporting filler material has been investigated.
Application
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine has been used as a hole-blocking material for electroluminescent devices (ELD).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Hole-blocking characteristics of 2, 4, 6-triphenyl-1, 3, 5-triazine as a non-transporting filler material.
Myung Shin D, et al.
Thin Solid Films, 363(1), 252-254 (2000)