Principaux documents
706310
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4BrFO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
55-59 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
Clé InChI
SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable