Principaux documents
706299
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonyme(s) :
2,5-Dichloroisonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Pf
235-240 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-9-5(8)1-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
GFOVTTQVBDEYPP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable