706116
Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate
96%
Synonyme(s) :
Potassium benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-trifluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3BF3N2O.K/c8-7(9,10)4-1-2-5-6(3-4)12-13-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
Clé InChI
VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Application
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.