705152
Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
Pf
177-181 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1csc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
XHFUVBWCMLLKOZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable