220558
Ethyl 2-aminothiazole-4-acetate
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
92-94 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-2-11-6(10)3-5-4-12-7(8)9-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
SHQNGLYXRFCPGZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- bis (2-aminothiazole-4-acetato)aquazinc(II)
- dichloridobis[ethyl 2-(2-amino-1, 3-thiazol-4-yl) acetate-κ2O,N3]cadmium
- novel heteroaryl-containing benzamide derivatives
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup