Principaux documents
704989
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO13CO13CH213COOC(CH3)3
Poids moléculaire :
219.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
pb
110-111 °C/22 mmHg
Densité
0.979 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)O[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3/i7+1,8+1,9+1
Clé InChI
CLPHAYNBNTVRDI-ULEDQSHZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup