Principaux documents
704660
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-indoleboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
97-101 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cn1c(cc2ccccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C15H20BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-11-8-6-7-9-12(11)17(13)5/h6-10H,1-5H3
Clé InChI
KMLZZUZKSQWHKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable