Key Documents
703311
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole
97%
Synonyme(s) :
4-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-6-yl)thiazol-2-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
105-110 °C
Chaîne SMILES 
Nc1nc(cs1)-c2ccc3CCCCc3c2
InChI
1S/C13H14N2S/c14-13-15-12(8-16-13)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h5-8H,1-4H2,(H2,14,15)
Clé InChI
XCDNQJNJCJJQEC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable