Principaux documents
702935
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid neopentyl glycol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H21BO5
Poids moléculaire :
280.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
105-109 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(B2OCC(C)(C)CO2)c(OC)c1
InChI
1S/C14H21BO5/c1-14(2)8-19-15(20-9-14)13-11(17-4)6-10(16-3)7-12(13)18-5/h6-7H,8-9H2,1-5H3
Clé InChI
ALIYPFTURKMCNA-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable