Principaux documents
702560
Sigma-Aldrich
Glycyl-glycine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-(2-aminoacetamido)acetic acid-15N2
About This Item
Formule linéaire :
15NH2CH2CO15NHCH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
98% (CP)
Forme
powder
Poids mol.
134.07 by atom % calculation
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
Pf
262-264 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2]CC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i5+1,6+1
Clé InChI
YMAWOPBAYDPSLA-MPOCSFTDSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable