Key Documents
701130
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
(2R)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +22.0°, c = 1 in chloroform
Pf
119-124 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m1/s1
Clé InChI
GPBCBXYUAJQMQM-MRVPVSSYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable