Key Documents
701106
Sigma-Aldrich
2-Benzofuranylboronic acid MIDA ester
97%
Synonyme(s) :
2-(Benzofuran-2-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione, 2-Benzofuranboronic acid MIDA ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12BNO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
198-202 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cc3ccccc3o2
InChI
1S/C13H12BNO5/c1-15-7-12(16)19-14(20-13(17)8-15)11-6-9-4-2-3-5-10(9)18-11/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
ASPDKYQZQMDSKZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
David M Knapp et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(20), 6961-6963 (2009-05-02)
Many boronic acids, including 2-heterocyclic, vinyl, and cyclopropyl derivatives, are inherently unstable, which can limit their benchtop storage and/or efficient cross-coupling. We herein report the first general solution to this problem: in situ slow release of unstable boronic acids from