700797
(R)-SIPHOS
97%
Synonyme(s) :
(11aR)-(+)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′,7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-dimethylamine, N-Dimethyl-[(R)-1,1′-spirobiindane-7,7′-diyl]phosphoramidite
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D +480°, c = 1 in chloroform
Pf
92-96 °C
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H20NO2P/c1-20(2)23-21-15-7-3-5-13-9-11-19(17(13)15)12-10-14-6-4-8-16(22-23)18(14)19/h3-8H,9-12H2,1-2H3
Clé InChI
RIDZEECIONITMW-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable