Principaux documents
700177
Sigma-Aldrich
Indium oxide coated PET
surface resistivity ≤10 Ω/sq, slide
Synonyme(s) :
IO-PET, Polyethylene terephthalate film, indium oxide coated
5 PKG
766,00 €
766,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 PKG
766,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
In2O3
Poids moléculaire :
277.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
766,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Résistivité superficielle
≤10 Ω/sq
L × l × épaisseur
150 × 150 × 0.2 mm
Chaîne SMILES 
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
Clé InChI
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
In2O3/Au/Ag coated PET film
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.