Principaux documents
699799
Sigma-Aldrich
Poly(thiophene-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-2,5-diyl)
2% in 1,2-propanediol/isopropanol/water, 3:2:1, electronic grade
Synonyme(s) :
Plexcore® OC1100, Sulfonated polythiophene ink
About This Item
Formule linéaire :
(C9H12O6S2)X(C9H11O3S)Y
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
electronic grade
Forme
liquid
Concentration
2% in 1,2-propanediol/isopropanol/water, 3:2:1
Résistivité
25-250 Ω-cm
Travail d'extraction
−5.1-−5.2 eV
Couleur
dark blue
pH
2.2-2.8
Tension de surface
35-38 dyn/cm
Viscosité
7-13 cP, Brookfield
Densité
~0.98 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Application
Organic conductive ink suitable for spin coating applications and as hole injection layer in organic light emitting diodes (OLED).
Informations légales
Product of Plextronics, Inc. U.S. Patent number 6,166,172.
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
90.0 °F
Point d'éclair (°C)
32.2 °C