699381
2,6-Diaminopimelic acid-13C7,15N2
Mixture of L,L,D,D and Meso, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyme(s) :
DL-2,6-Diaminoheptanedioic acid-13C7,15N2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
95% (CP)
Forme
powder
Pf
295 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES
[15NH2][13CH]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH]([15NH2])[13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
GMKMEZVLHJARHF-RIQGLZQJSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques