Documents
698261
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H33O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
174-179 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1c(C)cc(cc1C)P(c2cc(C)c(OC)c(C)c2)c3cc(C)c(OC)c(C)c3
InChI
1S/C27H33O3P/c1-16-10-22(11-17(2)25(16)28-7)31(23-12-18(3)26(29-8)19(4)13-23)24-14-20(5)27(30-9)21(6)15-24/h10-15H,1-9H3
Clé InChI
BDGUINGZRGNLPD-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for carbocyanation of alkynes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable