Principaux documents
697508
Sigma-Aldrich
Hafnium isopropoxide
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H28HfO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
crystalline powder
crystals
Pertinence de la réaction
core: hafnium
Impuretés
~1% Zr
Chaîne SMILES 
CC(C)O[Hf](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/4C3H7O.Hf/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
HRDRRWUDXWRQTB-UHFFFAOYSA-N
Application
Hafnium isopropoxide isopropanol adduct was used as a precursor to prepare mesoporous HfO2 by the thermohydrolytic approach. The high active surface area and uniform porosity enables these HfO2 to be used as adsorbents for sequestration of heavy metal ions.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
General Facile Approach to Transition-Metal Oxides with Highly Uniform Mesoporosity and Their Application as Adsorbents for Heavy-Metal-Ion Sequestration.
Seisenbaeva GA, et al.
Chemistry?A European Journal , 20(34), 10732-10736 (2014)