Key Documents
696811
Sigma-Aldrich
N-Boc-7-azaindole-3-carboxaldehyde
Synonyme(s) :
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-formyl-7-azaindole, 3-Formyl-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pf
124-129 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C=O)c2cccnc12
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-9(8-16)10-5-4-6-14-11(10)15/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
GFZQRKMUXOECFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves