Principaux documents
69650
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methylvalerate
≥97.0%
Synonyme(s) :
Methyl 3-methylpentanoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH2COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Beilstein:
1744678
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.405
Densité
0.88 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCC(C)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-6(2)5-7(8)9-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FHASOOYJUZKVFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup