696099
2,3-Diaminobenzoic acid
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Pf
198-204 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
Clé InChI
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves