Principaux documents
695491
Sigma-Aldrich
(1R,3S,4S)-N-Boc-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylic acid
97%
250 MG
96,80 €
1 G
270,00 €
96,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
96,80 €
1 G
270,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
96,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]22/D -170±10°, c = 1 in chloroform
Pf
147-152 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC(C2)[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-8-5-4-7(6-8)9(13)10(14)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8+,9-/m0/s1
Clé InChI
IFAMSTPTNRJBRG-YIZRAAEISA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Tetrahedron Letters, 36, 6765-6765 (1995)
Srikanth Venkatraman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(6), 1628-1632 (2006-01-18)
Prolonged hepatitis C infection is the leading cause for cirrhosis of the liver and hepatocellular carcinoma. The etiological agent HCV virus codes a single polyprotein of approximately 3000 amino acids that is processed with the help of a serine protease