Principaux documents
694398
Sigma-Aldrich
1-(Trifluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
35-39 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1(CCCC1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H9F3O2/c8-7(9,10)6(5(11)12)3-1-2-4-6/h1-4H2,(H,11,12)
Clé InChI
DGQRYPPBAJNZFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves