Principaux documents
693960
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)ethylenediamine
95%
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,2-ethanediamine
About This Item
Formule linéaire :
(C3H7)2C6H3NHCH2CH2NHC6H3(C3H7)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
101-106 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1NCCNc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C26H40N2/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28-26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,27-28H,15-16H2,1-8H3
Clé InChI
RVMDHNMIJJBYQG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable