Principaux documents
692964
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-Cymene)(T-BINAP)]Cl
Synonyme(s) :
Chloro[(S)-(−)-2,2′-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binapthyl](p-cymene)ruthenium(ΙΙ) chloride
500 MG
119,00 €
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
119,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[C58H54ClP2Ru]+Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
984.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2ccc(cc2)P(c3ccc(C)cc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccc(C)cc8)c9ccc(C)cc9
InChI
1S/C48H40P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h5-32H,1-4H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
BHIUOOHVIWKUTN-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago