Documents
691844
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-iodopyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4IN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
218-223 °C
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(I)cn1
InChI
1S/C4H4IN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clé InChI
HAFKCGZQRIIADX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable