Documents
691720
Sigma-Aldrich
4-Chloroisatoic anhydride
97%
Synonyme(s) :
7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 7-Chloroisatoic anhydride, 7-Chloroisatoic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
255-259 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)13-7(5)11/h1-3H,(H,10,12)
Clé InChI
QRUPDIJQZCABTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable