Principaux documents
691100
Sigma-Aldrich
(9-Benzyl-9-fluorenyl)dicyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
95%
Synonyme(s) :
(9-Benzyl-9-fluorenyl)dicyclohexylphosphine tetrafluoroborate, cataCXium® FBn
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H38BF4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C2CCCCC2)C4(Cc3ccccc3)c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C32H37P.BF4/c1-4-14-25(15-5-1)24-32(30-22-12-10-20-28(30)29-21-11-13-23-31(29)32)33(26-16-6-2-7-17-26)27-18-8-3-9-19-27;2-1(3,4)5/h1,4-5,10-15,20-23,26-27H,2-3,6-9,16-19,24H2;/q;-1/p+1
Clé InChI
TXCRCYKOFGNXQO-UHFFFAOYSA-O
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Application
Catalyst for Sonogashira, Suzuki, and Buchwald-Hartwig coupling reactions
Informations légales
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.