Principaux documents
690996
Sigma-Aldrich
3-Methyl-5-nitropyridine
≥96.0%
Synonyme(s) :
5-Nitro-3-picoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96.0% (GC)
≥96.0%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Cc1cncc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-5-2-6(8(9)10)4-7-3-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
OQWXZZCTJZOSGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable