690325
D-Valinamide hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(R)-2-Amino-3-methylbutanamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96.5-103.5% (AT)
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -26±1.5°, c = 1% in H2O
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m1./s1
Clé InChI
XFCNYSGKNAWXFL-PGMHMLKASA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable