Principaux documents
674869
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
97%
10 G
97,00 €
97,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
97,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
97,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
>300 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-7(10(13)14)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
MFSHNFBQNVGXJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable