Principaux documents
689920
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-1,3,5-benzenetrimethanamine
98%
Synonyme(s) :
1,3,5-Tris(aminomethyl)-2,4,6-triethylbenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H27N3 · 3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.78
Beilstein:
7728846
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.5% (HPLC)
98%
Forme
powder
Impuretés
≤10.0% water
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cl.CCc1c(CN)c(CC)c(CN)c(CC)c1CN
InChI
1S/C15H27N3.3ClH/c1-4-10-13(7-16)11(5-2)15(9-18)12(6-3)14(10)8-17;;;/h4-9,16-18H2,1-3H3;3*1H
Clé InChI
ANVPKDSNTWAVCX-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable