Principaux documents
689084
Sigma-Aldrich
2-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-1-phenylethanone dihydrobromide
96%
Synonyme(s) :
α-(4-Benzylpiperazinyl)acetophenone dihydrobromide, N-Benzoylmethyl-N′-benzylpiperazine dihydrobromide
500 MG
135,00 €
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
135,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H22N2O · xHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.39 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
135,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.5% (HPLC)
96%
Forme
powder
Impuretés
≤5.0% water
Groupe fonctionnel
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
Br.O=C(CN1CCN(CC1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O.BrH/c22-19(18-9-5-2-6-10-18)16-21-13-11-20(12-14-21)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-16H2;1H
Clé InChI
BYGQOUUMIHHYAW-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable