Key Documents
688894
Sigma-Aldrich
Methyl 3-aminocrotonate
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Synonyme(s) :
Methyl 3-amino-2-butenoate
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Numéro Beilstein :
956592
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
crystals
Qualité
Arxada quality
Fabricant/nom de marque
Arxada AG
Concentration
98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Impuretés
≤1.0 % (w/w) water (Karl Fischer)
Pf
81-83 °C (lit.)
81.0-84.0 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves