687251
Tris[4-(5-dicyanomethylidenemethyl-2-thienyl)phenyl]amine
97%
Synonyme(s) :
TDCV-TPA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
400 °C
Fluorescence
λex 510 nm; λem 592 nm in chloroform
Énergie orbitale
HOMO 6 eV
LUMO 4.2 eV
Performance des dispositifs OPV
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/Al
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/C60/LiF/AL
ITO/PEDOT:PSS/TDCV-TPA/PC61BM/Al
Chaîne SMILES
N#C\C(=C/c1ccc(s1)-c2ccc(cc2)N(c3ccc(cc3)-c4ccc(\C=C(/C#N)C#N)s4)c5ccc(cc5)-c6ccc(\C=C(/C#N)C#N)s6)C#N
InChI
1S/C42H21N7S3/c43-22-28(23-44)19-37-13-16-40(50-37)31-1-7-34(8-2-31)49(35-9-3-32(4-10-35)41-17-14-38(51-41)20-29(24-45)25-46)36-11-5-33(6-12-36)42-18-15-39(52-42)21-30(26-47)27-48/h1-21H
Clé InChI
KJHGHQMIPHPKIY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable