Principaux documents
686972
Sigma-Aldrich
2-Trifluoromethyl-3-aminopyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
68-72 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-4(10)2-1-3-11-5/h1-3H,10H2
Clé InChI
XZKZVCLLDKWOKM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges