Key Documents
68645
Sigma-Aldrich
Chloro(methyl)phenylsilane
technical, ≥93.0% (GC)
Synonyme(s) :
Methyl-phenyl-chlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
C6H5SiH(CH3)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.68
Numéro Beilstein :
2935477
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Pureté
≥93.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
Point d'ébullition
113 °C (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[SiH](Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9ClSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,9H,1H3
Clé InChI
GVPNBWPLCHOFMX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter