Principaux documents
684708
Sigma-Aldrich
4-(Z-amino)cyclohexanol
97%
Synonyme(s) :
((4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid benzyl ester), (Cbz-amino)-4-hydroxycyclohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
161-165 °C
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OC1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13,16H,6-10H2,(H,15,17)
Clé InChI
JNPBKQOVSMBPGE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable