Principaux documents
684554
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-6-bromonaphthalene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H21BrOSi
Poids moléculaire :
337.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
61-64 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C16H21BrOSi/c1-16(2,3)19(4,5)18-15-9-7-12-10-14(17)8-6-13(12)11-15/h6-11H,1-5H3
Clé InChI
SSFFBVWGOVGZJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable