Principaux documents
68259
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-4-oxocrotonate
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ethyl trans-γ-oxosenecioate, Ethyl trans-3-methyl-4-oxo-2-butenoate
50 ML
170,00 €
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
170,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Beilstein:
1704098
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.461
pb
195-202 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)\C(C)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
Clé InChI
YLFXEUMFBVGYEL-GQCTYLIASA-N
Autres remarques
C5-aldehydic ester useful for the synthesis of isoprenoids by Wittig reaction[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
E. Aig et al.
Synthetic Communications, 17, 419-419 (1987)