Documents
682586
Sigma-Aldrich
Ethanol-13C,d5
98 atom % D, 98 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethyl-13C2, d5 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
13CD313CD2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
53.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % D
Point d'ébullition
78 °C
Densité
0.907 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1D3,2+1D2
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-HXUSQKPVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup