Principaux documents
682241
Sigma-Aldrich
Methyl pyrimidine-5-carboxylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
76-81 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cncnc1
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-10-6(9)5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
XMVNUAHPLDBEJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable