Principaux documents
680419
Sigma-Aldrich
4-Brombenzyl-methylether
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5470 (lit.)
Point d'ébullition
110-112 °C/8 mmHg (lit.)
Pf
-15 °C (lit.)
Densité
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ether
Chaîne SMILES 
COCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
JIMMXGXOJQXOQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
223.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106.1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter