Principaux documents
680214
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(2-oxoethyl)piperidine
97%
Synonyme(s) :
4-(2-Oxoethyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
38-42 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)CC1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h9-10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
PSRHRFNKESVOEL-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Pim-1 inhibitors
  • Selective GPR119 agonists for type II diabetes
Reactant for:
  • α-arylation of aldehydes
  • Enantioselective α-benzylation of aldehydes via photoredox organocatalysis
  • Enantioselective α−triflouromethylation of aldehydes
Building block employed in a synthesis of (S)-quinuclidine-2-carboxylic acid. Substrate used in an enanioselective organo-catalytic α-vinylation reaction.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron Letters, 47, 2515-2515 (2006)
Enantioselective organo-SOMO catalysis: the alpha-vinylation of aldehydes.
Hahn Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(2), 398-399 (2007-12-22)