Principaux documents
680052
Sigma-Aldrich
3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Chloropicolinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
131 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ncccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-4-2-1-3-8-5(4)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable