Principaux documents
679410
Sigma-Aldrich
(R)-(–)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
135-139 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)C[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
YBZQRYWKYBZZNT-BYPYZUCNSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves