Principaux documents
492515
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonyme(s) :
3-(Chloromethyl-d2)oxirane-2,2,3-d3
1 G
641,00 €
641,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
641,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3D5ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
641,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Contient
hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
115-117 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
1.247 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(Cl)C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Clé InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UXXIZXEISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :