Principaux documents
679240
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthosilicate
≥98%, deposition grade
Synonyme(s) :
Tetrapropoxysilane
50 G
145,00 €
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
145,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2O)4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.43
Beilstein:
1706115
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
deposition grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
pb
94 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
Clé InChI
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Afficher tout