Documents
678899
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
4-Cyano-2-fluoroiodobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3FIN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
113-117 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
Clé InChI
NPKQMCCUPXZXFI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable